Merck
SAB1408126
Sigma-Aldrich
Anti-RTN4IP1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
MGC12934, NIMP
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥60,750
¥60,750
出荷予定日2025年4月25日
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
出荷予定日2025年4月25日
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~43.6 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RTN4IP1(84816)
詳細
This gene encodes a novel mitochondrial protein that interacts with reticulon 4, which is a potent inhibitor of regeneration following spinal cord injury. The interaction of reticulon 4 with mitochondrial proteins may provide insight into the mechanisms for reticulon-induced inhibition of neurite growth. (provided by RefSeq)
免疫原
RTN4IP1 (NP_116119.2, 1 a.a. ~ 396 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEFLKTCVLRRNACTAVCFWRSKVVQKPSVRRISTTSPRSTVMPAWVIDKYGKNEVLRFTQNMMMPIIHYPNEVIVKVHAASVNPIDVNMRSGYGATALNMKRDPLHVKIKGEEFPLTLGRDVSGVVMECGLDVKYFKPGDEVWAAVPPWKQGTLSEFVVVSGNEVSHKPKSLTHTQAASLPYVALTAWSAINKVGGLNDKNCTGKRVLILGASGGVGTFAIQVMKAWDAHVTAVCSQDASELVRKLGADDVIDYKSGSVEEQLKSLKPFDFILDNVGGSTETWAPDFLKKWSGATYVTLVTPFLLNMDRLGIADGMLQTGVTVGSKALKHFWKGVHYRWAFFMASGPCLDDIAELVDAGKIRPVIEQTFPFSKVPEAFLKVERGHARGKTVINVV
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)