Merck
SAB1404136
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CNOT2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3F1, ascites fluid
別名:
CDC36, HSPC131, NOT2, NOT2H
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3F1, monoclonal
分子量
antigen ~37.11 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CNOT2(4848)
免疫原
CNOT2 (NP_055330, 441 a.a. ~ 540 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EDLLFYLYYMNGGDVLQLLAAVELFNRDWRYHKEERVWITRAPGMEPTMKTNTYERGTYYFFDCLNWRKVAKEFHLEYDKLEERPHLPSTFNYNPAQQAF
物理的形状
透明溶液
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1