クローン
2B5, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~33.7 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC22A12(116085)
関連するカテゴリー
詳細
The protein encoded by this gene is a urate transporter and urate-anion exchanger which regulates the level of urate in the blood. This protein is an integral membrane protein primarily found in kidney. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
免疫原
SLC22A12 (NP_653186.2, 281 a.a. ~ 349 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ESARWLLTTGRLDWGLQELWRVAAINGKGAVQDTLTPEVLLSAMREELSMGQPPASLGTLLRMPGLRFR
Sequence
ESARWLLTTGRLDWGLQELWRVAAINGKGAVQDTLTPEVLLSAMREELSMGQPPASLGTLLRMPGLRFR
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1