Merck
SAB1403291
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CHST12 antibody produced in mouse
clone 3D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
C4S-2, C4ST-2, C4ST2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3D6, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~36.56 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CHST12(55501)
詳細
Chondroitin 4-sulfotransferases, such as CHST12, add sulfate to position 4 of N-acetylgalactosamine residues in chondroitin (Hiraoka et al., 2000 [PubMed 10781601]).[supplied by OMIM
免疫原
CHST12 (NP_061111.1, 56 a.a. ~ 150 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RDRELTADSDVDEFLDKFLSAGVKQSDLPRKETEQPPAPGSMEESVRGYDWSPRDARRSPDQGRQQAERRSVLRGFCANSSLAFPTKERAFDDIP
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1