Merck
SAB1402852
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MYO9A antibody produced in mouse
clone 4C11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FLJ11061, FLJ13244, MGC71859
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4C11, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~38.21 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MYO9A(4649)
免疫原
MYO9A (NP_008832, 719 a.a. ~ 828 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GKRNIHRKTGHDDTAPCAILKSMDSFSFLQHPVHQRSLEILQRCKEEKYSITRKNPRTPLSDLQGMNALNEKNQHDTFDIAWNGRTGIRQSRLSSGTSLLDKDGIFANST
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1