Merck
SAB1402316
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-POLR2J antibody produced in mouse
clone 1A10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
MGC71910, POLR2J1, RPB11, RPB11A, RPB11m, hRPB14
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1A10, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~38.98 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... POLR2J(5439)
関連するカテゴリー
詳細
This gene encodes a subunit of RNA polymerase II, the polymerase responsible for synthesizing messenger RNA in eukaryotes. The product of this gene exists as a heterodimer with another polymerase subunit; together they form a core subassembly unit of the polymerase. Two similar genes are located nearby on chromosome 7q22.1 and a pseudogene is found on chromosome 7p13. (provided by RefSeq)
免疫原
POLR2J (AAH24165, 1 a.a. ~ 117 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MNAPPAFESFLLFEGEKKITINKDTKVPNACLFTINKEDHTLGNIIKSQLLKDPQVLFAGYKVPHPLEHKIIIRVQTTPDYSPQEAFTNAITDLISELSLLEERFRVAIKDKQEGIE
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1