Merck
SAB1400850
Sigma-Aldrich
抗C17orf66抗体 マウス宿主抗体
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
抗FLJ32830抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
免疫原
C17orf66 (AAH33734, 1 a.a. ~ 219 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAYEKSTDISDVSRSMFLYPWLEYPDKTKELRKAMAPVHLPLSCYQMPKEEFPPSPECWRQHPSKPNSVPYCYFKKPEIYTHWHDLYDQREEREAEKMLRKMRDDCRYIKEVHQTHIKMFHLPMSKLTIKSEMRSRPLEPTQDPLKWQRLRELTKSLESPREDEQFYAAQALGCLRISDKFVMEALQQVVSLRTAGVQERRKQGLRCVACGHRRGSPGC
物理的形状
PBS溶液(pH 7.4)