Merck
SAB1400643
Sigma-Aldrich
抗DPYSL5抗体 マウス宿主抗体
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
抗CRAM抗体, 抗CRMP-5抗体, 抗CRMP5抗体, 抗FLJ45383抗体, 抗Ulip6抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥60,750
¥60,750
出荷予定日2025年4月27日
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
出荷予定日2025年4月27日
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DPYSL5(56896)
詳細
Members of the CRMP family, such as DPYSL5, are believed to play a role in growth cone guidance during neural development.[supplied by OMIM
免疫原
DPYSL5 (NP_064519.2, 1 a.a. ~ 564 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLANSASVRILIKGGKVVNDDCTHEADVYIENGIIQQVGRELMIPGGAKVIDATGKLVIPGGIDTSTHFHQTFMNATCVDDFYHGTKAALVGGTTMIIGHVLPDKETSLVDAYEKCRGLADPKVCCDYALHVGITWWAPKVKAEMETLVREKGVNSFQMFMTYKDLYMLRDSELYQVLHACKDIGAIARVHAENGELVAEGAKEALDLGITGPEGIEISRPEELEAEATHRVITIANRTHCPIYLVNVSSISAGDVIAAAKMQGKVVLAETTTAHATLTGLHYYHQDWSHAAAYVTVPPLRLDTNTSTYLMSLLANDTLNIVASDHRPFTTKQKAMGKEDFTKIPHGVSGVQDRMSVIWERGVVGGKMDENRFVAVTSSNAAKLLNLYPRKGRIIPGADADVVVWDPEATKTISASTQVQGGDFNLYENMRCHGVPLVTISRGRVVYENGVFMCAEGTGKFCPLRSFPDTVYKKLVQREKTLKVRGVDRTPYLGDVAVVVHPGKKEMGTPLADTPTRPVTRHGGMRDLHESSFSLSGSQIDDHVPKRASARILAPPGGRSSGIW
物理的形状
PBS溶液(pH 7.4)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)