Merck
SAB1400265
Sigma-Aldrich
モノクローナル抗SRP68抗体 マウス宿主抗体
clone 3A3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
出荷予定日2025年4月23日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
出荷予定日2025年4月23日
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3A3, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SRP68(6730)
詳細
The signal recognition particle (SRP) is a ribonucleoprotein complex that transports secreted and membrane proteins to the endoplasmic reticulum for processing. The complex includes a 7S RNA and six protein subunits. This gene encodes the 68kDa component of the SRP. Alternatively spliced transcript variants have been identified, but their biological validity has not been determined. Three related pseudogenes are located within the Smith-Magenis syndrome region on chromosome 17. (provided by RefSeq)
免疫原
SRP68 (NP_055045.2, 531 a.a. ~ 627 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AILDANDAHQTETSSSQVKDNKPLVERFETFCLDPSLVTKQANLVHFPPGFQPIPCKPLFFDLALNHVAFPPLEDKLEQKTKSGLTGYIKGIFGFRS
物理的形状
PBS溶液(pH 7.4)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)