Merck
SAB1306246
Sigma-Aldrich
ANTI-CELA3B(N-TERMINAL) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
CELA3B, Chymotrypsin-like elastase family member 3B, ELA3B, Elastase IIIB, Elastase-3B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
29263 Da
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... CELA3B(23436)
物理的形状
PBS(0.09% (W/V)アジ化ナトリウム含有)