安全性情報
SAB1305499
Sigma-Aldrich
MONOCLONAL ANTI-PHOSPHO-HISTONE H3(S10) antibody produced in mouse
clone 44AT1232.94, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
H3.3A, H3F3, H3F3A, Histone H3.3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
44AT1232.94, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
15328 Da
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
western blot: 1:100-~1:500
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer10)
遺伝子情報
human ... H3F3A(3021)
物理的形状
PBS(0.09% (W/V)アジ化ナトリウム含有)
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Jan Code
SAB1305499-40TST:
SAB1305499-400UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)