Merck
SAB1300594
Sigma-Aldrich
Anti-DHX15 (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
抗DBP1抗体, 抗DHX15抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: 1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DHX15(1665)
詳細
DHX15 is a putative ATP-dependent RNA helicase implicated in pre-mRNA splicing.
免疫原
DHX15 (NP_001349, 789-823)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human DHX15.
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)
10 - Combustible liquids
WGK
nwg