Merck
RAB1378
Sigma-Aldrich
Human CMG-2 ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... ANTXR2(118429)
詳細
Anthrax toxin receptor (ANTXR2), also known as capillary morphogenesis protein gene-2 (CMG2), is encoded by the gene mapped to human chromosome 24q21. CMG2 is a ubiquitously expressed type I transmembrane protein. It contains von Willebrand A (vWA) domain that is involved in binding lamin and collagen IV.
This ELISA antibody pair detects Human CMG-2. Other species not yet determined.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
生物化学的/生理学的作用
Anthrax toxin receptor (ANTXR2)/ capillary morphogenesis protein gene-2 (CMG2) has been implicated in basement-membrane matrix assembly and endothelial cell morphogenesis. CMG2 acts as a chief receptor for anthrax in vivo. It stimulates the anthrax toxin activity by equipping toxin with a high-affinity binding anchor on the cell membrane and a path of entry into the host cell. Mutation in the gene is associated with the development of rare, autosomal recessive disorders called, Juvenile hyaline fibromatosis (JHF) and infantile systemic hyalinosis (ISH).
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Systemic hyalinosis with heterozygous CMG2 mutations: a case report and review of literature.
Rahvar M, et al.
The American Journal of Dermatopathology, 38(5), e60-e63 (2016)
Identification of 2 Novel ANTXR2 Mutations in Patients With Hyaline Fibromatosis Syndrome and Proposal of a Modified Grading System
Denadai R, et al.
American Journal of Medical Genetics. Part A, 158(4), 732-742 (2012)
Roles of Anthrax Toxin Receptor 2 in Anthrax Toxin Membrane Insertion and Pore Formation
Sun J, et al.
Toxins, 8(2), 34-34 (2016)