安全性情報
RAB1124
Sigma-Aldrich
Mouse Gremlin-1 ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
mouse
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type serum sample(s)
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.8 ng/ml
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Grem1(23892)
詳細
Gremlin-1 (GREM1) is part of the secreted, cysteine knot DAN family of bone morphogenetic protein antagonists. It has a molecular weight of 24–26kDa.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
生物化学的/生理学的作用
Gremlin-1 (GREM1) has a role in embryogenesis. It also has a role in cell functions during development. GREM1 acts as an antagonist of bone morphogenetic proteins (BMP). The protein influences chondrogenesis, outgrowth and apoptosis in limb bud development and has a role in kidney formation. It inhibits the activity of BMP2 and BMP4. GREM1 is involved in angiogenesis, bone formation, bone mass and pulmonary hypertension. Knockout of this gene in mice leads to developmental abnormalities.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Treatment with anti-gremlin 1 antibody ameliorates chronic hypoxia/SU5416-induced pulmonary arterial hypertension in mice.
Ciuclan L, et al.
The American Journal of Pathology, 183(5), 1461-1473 (2013)
Gremlin1 plays a key role in kidney development and renal fibrosis.
Church RH, et al.
American Journal of Physiology: Renal Physiology, 312(6), F1141-F1157 (2017)
Allelic Depletion of grem1 Attenuates Diabetic Kidney Disease
Roxburgh SA, et al.
Diabetes, 58(7), 1641-1650 (2009)
Liukun Meng et al.
Journal of the American Heart Association, 9(15), e016586-e016586 (2020-08-05)
Background Heterozygous mutation in BMP (bone morphogenetic protein) receptor 2 is rare, but BMP cascade suppression is common in congenital heart disease-associated pulmonary arterial hypertension (CHD-PAH); however, the underling mechanism of BMP cascade suppression independent of BMP receptor 2 mutation