Merck
RAB0672
Sigma-Aldrich
Human SPINT1 / Kunitz-type Protease Inhibitor 1 ELISA Kit
別名:
HAI-1), Hepatocyte growth factor activator inhibitor type 1, Kunitz-type protease inhibitor 1 
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.8 ng/mL
standard curve range: 0.819-200 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... SPINT1(6692)
詳細
The antibody pair provided in this kit recognizes human Kunitz-type Protease Inhibitor 1.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Alexandra Gambaryan et al.
Viruses, 10(4) (2018-04-05)
Wild ducks are known to be able to carry avian influenza viruses over long distances and infect domestic ducks, which in their turn infect domestic chickens. Therefore, prevention of virus transmission between ducks and chickens is important to control the
Gustavo Lemos Rocha et al.
Plant science : an international journal of experimental plant biology, 288, 110232-110232 (2019-09-16)
Seed coat is the tissue which establishes an interface between the seed inner tissues and external environment. Our group has shown that cowpea seed coat undergoes coordinated events of programmed cell death (PCD) during development. In relation to germinating seed