Merck
PZ0138
Sigma-Aldrich
SC-51089 水和物
≥98% (HPLC)
別名:
8-クロロ-ジベンゾ[b,f][1,4]オキサゼピン-10(11H)-カルボン酸2-[1-オキソ-3-(4-ピリジニル)プロピル]ヒドラジド 一塩酸塩 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H19ClN4O3·HCl · xH2O
分子量:
459.33 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to off-white
溶解性
DMSO: ≥10 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
O.Cl.Clc1ccc2Oc3ccccc3CN(C(=O)NNC(=O)CCc4ccncc4)c2c1
InChI
1S/C22H19ClN4O3.ClH.H2O/c23-17-6-7-20-18(13-17)27(14-16-3-1-2-4-19(16)30-20)22(29)26-25-21(28)8-5-15-9-11-24-12-10-15;;/h1-4,6-7,9-13H,5,8,14H2,(H,25,28)(H,26,29);1H;1H2
InChI Key
UEAWIGPAXPGSJC-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
SC-51089水和物は、プロスタグランジンE2(EP1)受容体の選択的アンタゴニストです。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0138-BULK:
PZ0138-VAR:
PZ0138-5MG:
PZ0138-25MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
We offer many products related to prostanoid receptors for your research needs.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research