Merck
P9924
Sigma-Aldrich
pGlu-Ser-Leu-Arg-Trp-NH2
≥97% (HPLC)
別名:
Antho-RW amide I
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H46N10O7
CAS番号:
分子量:
670.76
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97% (HPLC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)CC(NC(=O)C(CO)NC(=O)C1CCC(=O)N1)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(Cc2c[nH]c3ccccc23)C(N)=O
その他情報
Neuropeptide originally isolated from sea anemones
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P9924-5MG:
P9924-1MG:
P9924-BULK:
P9924-25MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Graff, D. and Grimmelikhuijzen, C.J.P.
Brain Research, 422, 354-354 (1988)