Merck
P9227
Millipore
亜テルル酸カリウム 溶液
3.5%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
無菌性
sterile-filtered
濃度
3.5%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[K+].[K+].[O-][Te]([O-])=O
InChI
1S/2K.H2O3Te/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
InChI Key
BFPJYWDBBLZXOM-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
この製品は、亜テルル酸カリウムの3.5%溶液の調製に使用される濃縮、ろ過、滅菌された溶液(35% (w/v))で、ブドウ球菌およびコリネバクテリアの選択的単離に推奨されます。
構成
Components (1 mL per vial)
Potassium Tellurite 0.35g
Distilled Water 1.0ml
その他情報
10 mL/バイアル
物理的形状
1 mL of concentrate to prepare 10 mL of 3.5% solution.
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P9227-1VL-BULK:
P9227-BULK:
P9227-1VL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhijie Yang et al.
Journal of bacteriology, 191(11), 3553-3568 (2009-03-31)
The LEE pathogenicity island has been acquired on multiple occasions within the different lineages of enteropathogenic and enterohemorrhagic Escherichia coli. In each lineage, LEE expression is regulated by complex networks of pathways, including core pathways shared by all lineages and