テクニック
western blot: 1:1,000 using His-tagged wild-type and S139A/T421A double mutant PAK3.
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pThr423)
遺伝子情報
human ... PAK1(5058)
詳細
The antibody detects human PAK1, PAK2 and PAK3, phosphorylated at Thr423. Other species with 100% PAK homology are expected to react.
免疫原
アプリケーション
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
P7746-VAR:
P7746-BULK:
P7746-1VL-PW:
P7746-1VL:
試験成績書(COA)