Merck
P0417
Sigma-Aldrich
Pentadecylamine
~97% (capillary GC)
別名:
1-Aminopentadecane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)14NH2
CAS番号:
分子量:
227.43
Beilstein:
1744557
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
蒸気圧
1 mmHg ( 120.5 °C)
アッセイ
~97% (capillary GC)
bp
299-301 °C (lit.)
mp
35-37 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C15H33N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h2-16H2,1H3
InChI Key
JPZYXGPCHFZBHO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
P0417-BULK:
P0417-5G:
P0417-25G:
P0417-1G:
試験成績書(COA)