コンテンツへスキップ
MilliporeSigma
O3000
Sigma-Aldrich
オロチン酸 ナトリウム塩
別名:
6-カルボキシ-2,4-ジヒドロキシピリミジン, ウラシル-6-カルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C5H3N2O4Na
CAS番号:
分子量:
178.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
溶解性
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
SMILES記法
[Na+].Oc1cc(nc(O)n1)C([O-])=O
InChI
1S/C5H4N2O4.Na/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3;/h1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11);/q;+1/p-1
InChI Key
ZTHMWDSJKLNDTE-UHFFFAOYSA-M
同等製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)