Merck
O1266
Sigma-Aldrich
OPC 31260 塩酸塩
≥98% (HPLC)
別名:
5-(ジメチルアミノ)-1-[4-(2-メチルベンズアミド)ベンゾイル]-2,3,4,5-テトラヒドロ-1H-ベンゾアゼピン 塩酸塩, N-[4-(5-ジメチルアミノ-2,3,4,5-テトラヒドロ-1-ベンゾアゼピン-1-カルボニル)フェニル]-2-メチルベンズアミド 塩酸塩, モザバプタン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H29N3O2 · HCl
CAS番号:
分子量:
464.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to tan
溶解性
DMSO: ≥15 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CN(C)C1CCCN(C(=O)c2ccc(NC(=O)c3ccccc3C)cc2)c4ccccc14
InChI
1S/C27H29N3O2.ClH/c1-19-9-4-5-10-22(19)26(31)28-21-16-14-20(15-17-21)27(32)30-18-8-13-24(29(2)3)23-11-6-7-12-25(23)30;/h4-7,9-12,14-17,24H,8,13,18H2,1-3H3,(H,28,31);1H
InChI Key
MOROBKPIULFQDC-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
OPC 31260は、バソプレシンV2の選択的拮抗薬です。アルギニンバソプレシン(AVP)は、循環および水分のホメオスタシスにおいて重要な役割を果たしています。V2受容体サブタイプは、水分保持、うっ血性心不全(CHF)の心臓組織修復、腎血行動態の変化において重要であり、多発性嚢胞腎疾患の標的とみなされています。OPC-31260は、いくつかの動物モデルで多発性嚢胞腎疾患の発症を阻害することが示されています。
注意
空気に敏感、吸湿性、乾燥剤とともに保存
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
O1266-VAR:
O1266-50MG:
O1266-BULK:
O1266-10MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Li-Hua Xu et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 373(2), 248-260 (2020-03-14)
It has been identified that arginine vasopressin (AVP), vasopressin receptor 2(V2R), and the aquaporin 2 (AQP2) signaling pathway in the inner ear play important roles in hearing and balance functions through regulating the endolymph equilibrium; however, the contributions of this