グレード
Biotechnology Performance Certified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
溶解性
H2O: 50 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
protein synthesis | interferes
SMILES記法
O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.NC[C@@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2CO)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](N)C[C@H](N)[C@H]3O[C@H]4O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4N)C(N)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C23H46N6O13.3H2O4S.H2O/c24-2-7-13(32)15(34)10(28)21(37-7)40-18-6(27)1-5(26)12(31)20(18)42-23-17(36)19(9(4-30)39-23)41-22-11(29)16(35)14(33)8(3-25)38-22;3*1-5(2,3)4;/h5-23,30-36H,1-4,24-29H2;3*(H2,1,2,3,4);1H2/t5-,6+,7-,8+,9-,10-,11?,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23+;;;;/m1..../s1
InChI Key
WHAGUNPVKDUVFV-QGTTWHFQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
抗菌スペクトル:ネオマイシンはグラム陽性菌とグラム陰性菌の両方に対して作用します。
注意
調製ノート
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N6910-VAR:
N6910-BULK:
N6910-25G:
N6910-100G:
試験成績書(COA)