Merck
N4753
Sigma-Aldrich
N-(2-Nitrophenylsulfenyl)-γ-aminobutyric acid (dicyclohexylammonium) salt
powder
別名:
NPS-GABA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12N2O4S · C12H23N
CAS番号:
分子量:
437.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
形状
powder
yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.OC(=O)CCCNSc3ccccc3[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H23N.C10H12N2O4S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;13-10(14)6-3-7-11-17-9-5-2-1-4-8(9)12(15)16/h11-13H,1-10H2;1-2,4-5,11H,3,6-7H2,(H,13,14)
InChI Key
DWPCVLOTBKFZQB-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3