Merck
MAK417
Sigma-Aldrich
Glycogen Phosphorylase Colorimetric Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
検出方法
colorimetric
関連疾患
cancer
保管温度
−20°C
詳細
Glycogen phosphorylase catalyzes the rate-limiting step in glycogenolysis using glycogen and inorganic phosphate to produce glucose-1-phosphate (G1P). In mammals, glycogen phosphorylase is abundant in muscle, liver, and brain tissues. There are two forms of glycogen phosphorylase, namely glycogen phosphorylase a and b forms. Glycogen phosphorylase a is the highly active form whereas glycogen phosphorylase b has only limited activity. Glycogen phosphorylase is a clinically significant enzyme as its mutations are associated with different glycogen storage diseases in muscle and liver. In addition, this enzyme has been suggested as a biomarker for gastric cancer and its inhibition has been tested in treating type 2 diabetes.
特徴および利点
Glycogen Phosphorylase Assay Kit:
  • Detects as low as 10 mU in a variety of sample types.
適合性
The kit is suitable for the measurement of glycogen phosphorylase activity in cell culture and animal tissues (heart, liver, kidney, muscle, etc.) as well as the analysis of glycogen phosphorylase kinetics, inhibition or activation.
原理
The Glycogen Phosphorylase Colorimetric Activity Assay Kit is based on the detection of G1P by a set of enzymatic reactions to generate a colored product with a strong absorbance at A450 nm. The A450 nm signal is directly proportional to the glycogen phosphorylase activity. The kit is a rapid, sensitive and convenient tool for detecting glycogen phosphorylase activity.
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)