Merck
MAK069
Sigma-Aldrich
MPO Fluorometric Activity Assay Kit(MPO蛍光アッセイキット)
sufficient for 100 fluorometric tests
別名:
Myeoloperoxidase Fluorometric Activity Assay Kit(ミエロペルオキシダーゼ活性蛍光アッセイキット)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
使用法
sufficient for 100 fluorometric tests
検出方法
fluorometric
関連疾患
cancer; cardiovascular diseases; hematological disorder
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... MPO(4353)
mouse ... MPO(17523)
rat ... MPO(303413)
詳細
ミエロペルオキシダーゼ(MPO)は、過酸化水素ペルオキシダーゼが介在する、ハロゲン化物イオンから次亜ハロゲン酸への酸化を触媒するヘム酵素です。MPOは好中球で高発現しているリソソームタンパク質であり、好中球刺激の結果生じる抗菌作用に関与しています。また、MPOの作用は心血管疾患の発症および病因に関与しています。
アプリケーション
MPO蛍光アッセイキットは、ミエロペルオキシダーゼ活性の定量に使用されています。[1]
適合性
組織、細胞、血清および白血球などの生物学的サンプル中のミエロペルオキシダーゼ(MPO)の測定に適しています。
原理
MPO蛍光アッセイキットは、さまざまな試料のMPO活性を簡便かつ直接的に測定する手順を提供します。このアッセイでは、MPOは次亜塩素酸の生成を触媒し、次亜塩素酸は基質であるアミノフェニルフルオレセインと反応し、フルオレセインを生成します(λex= 485/λem=525 nm)。MPO 1単位は、MPO基質を酸化し室温で1分間に1.0μモルのフルオレセインを産生する酵素量です。
以下による置換
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Minghui Li et al.
International journal of cardiology, 221, 1123-1131 (2016-07-30)
Viral myocarditis (VMC) treatment has long been lacking of effective methods. Our former studies indicated roles of calpain in VMC pathogenesis. This study aimed at verifying the potential of calpain in Coxsackievirus B3 (CVB3)-induced myocarditis treatment. A transgenic mouse overexpressing
Harish Chandra Pal et al.
Photochemistry and photobiology, 91(1), 225-234 (2014-08-30)
Solar ultraviolet B (UVB) radiation has been shown to induce inflammation, DNA damage, p53 mutations and alterations in signaling pathways eventually leading to skin cancer. In this study, we investigated whether fisetin reduces inflammatory responses and modulates PI3K/AKT/NFκB cell survival
Wen Wang et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 311(2), L494-L506 (2016-07-03)
Micro-RNA (miR)-155 is a novel gene regulator with important roles in inflammation. Herein, our study aimed to explore the role of miR-155 in LPS-induced acute lung injury(ALI). ALI in mice was induced by intratracheally delivered LPS. Loss-of-function experiments performed on
Macrophage micro-RNA-155 promotes lipopolysaccharide-induced acute lung injury in mice and rats.
Wang W, et al.
American Journal of Physiology. Lung Cellular and Molecular Physiology, 311(2), L494-L506 (2016)
Ali Skalli et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 10(9) (2020-09-19)
A nutritional study was conducted to evaluate the inclusion of the green microalga Scenedesmus sp. at 5% (SCE-5) as an alternative fishmeal ingredient. This microalga was tested with four replicates during 45 days using isolipidic (18%), isoproteic (48%), and isoenergetic