Merck
M8690
Sigma-Aldrich
Methyl pristanate
≥99% (GC), liquid
別名:
Methyl 2,6,10,14-Tetramethylpentadecanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H40O2
CAS番号:
分子量:
312.53
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99% (GC)
形状
liquid
保管温度
−20°C
SMILES記法
COC(=O)C(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
生物化学的/生理学的作用
Methyl branched fatty acid intermediate of pristanic acid, which is involved in peroxisomal disorders.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup