Merck
M8255
Sigma-Aldrich
ミリストイルクロリド
≥99%
別名:
テトラデカノイルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)12COCl
CAS番号:
分子量:
246.82
Beilstein:
636924
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.449 (lit.)
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
密度
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C14H27ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3
InChI Key
LPWCRLGKYWVLHQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
幅広いウイルスタンパク質や細胞タンパク質へのミリスチン酸エステルの共有結合はよく発生し、膜結合の促進に重要な役割を果たします。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
M8255-10G:
M8255-VAR:
M8255-5G:
M8255-1G:
M8255-25G:
M8255-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
J Goldberg
Cell, 95(2), 237-248 (1998-10-28)
Ras-related GTPases are positively regulated by guanine nucleotide exchange factors (GEFs) that promote the exchange of GDP for GTP. The crystal structure of the Sec7 domain GEF bound to nucleotide-free ARF1 GTPase has been determined at 2.8 A resolution and
M D Resh
Biochimica et biophysica acta, 1451(1), 1-16 (1999-08-14)
Covalent attachment of myristate and/or palmitate occurs on a wide variety of viral and cellular proteins. This review will highlight the latest advances in our understanding of the enzymology of N-myristoylation and palmitoylation as well as the functional consequences of
Janclei P Coutinho et al.
Talanta, 134, 256-263 (2015-01-27)
In this work a multivariate statistical tool (Derringer and Suich optimization) was proposed for the separation of seventeen capsinoids (natural and synthetic) using the UHPLC-DAD chromatography. Capsinoids were analyzed at 280 nm. The variables optimized were the mobile phase (water