アッセイ
>98% (HPLC)
形状
solid
溶解性
H2O: >10 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[H]C(=O)c1c(O)c(C)nc(\N=N\c2ccc(cc2)C([O-])=O)c1COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C15H14N3O8P.3Na/c1-8-13(20)11(6-19)12(7-26-27(23,24)25)14(16-8)18-17-10-4-2-9(3-5-10)15(21)22;;;/h2-6,20H,7H2,1H3,(H,21,22)(H2,23,24,25);;;/q;3*+1/p-3/b18-17+;;;
InChI Key
VCUDBCPCDKEAKO-GLCFPVLVSA-K
遺伝子情報
human ... P2RX1(5023)
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M7684-5MG:
M7684-25MG:
M7684-VAR:
M7684-BULK:
試験成績書(COA)