Merck
M3914
Sigma-Aldrich
11-Methyltridecanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H28O2
CAS番号:
分子量:
228.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC(C)CCCCCCCCCC(O)=O
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M3914-VAR:
M3914-100MG:
M3914-BULK:
M3914-25MG:
試験成績書(COA)