アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
色
white to off-white
溶解性
DMSO: ≥10 mg/mL
オーガナイザー
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
保管温度
room temp
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C2=Cc3onc(-c4ccncc4)c3C(=O)N2C
InChI
1S/C19H15N3O3/c1-22-15(12-3-5-14(24-2)6-4-12)11-16-17(19(22)23)18(21-25-16)13-7-9-20-10-8-13/h3-11H,1-2H3
InChI Key
PDWYBOZNEVALOV-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
M3074-BULK:
M3074-5MG:
M3074-25MG:
M3074-VAR:
試験成績書(COA)
資料
お客様の研究ニーズを満たす、Gタンパク質ファミリーグルタミン酸受容体に関連した多数の製品をご用意しています。
Sigma-Aldrich offers many products related to G-protein family glutamate receptors for your research needs.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
関連コンテンツ
神経科学分野における低分子生理活性物質の創薬研究