Merck
M2769
Sigma-Aldrich
N-メチルホルムアミド
別名:
N-ホルミルメチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCONHCH3
CAS番号:
分子量:
59.07
Beilstein:
1098352
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
密度
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)NC
InChI
1S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)
InChI Key
ATHHXGZTWNVVOU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
231.8 °F - closed cup
引火点(℃)
111 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
M2769-250G:
M2769-100G:
M2769-BULK:
M2769-1KG:
試験成績書(COA)