Merck
M2261
Sigma-Aldrich
L-Mannonic acid γ-lactone
別名:
L-Mannono-1,4-lactone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10O6
CAS番号:
分子量:
178.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H](O)[C@@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@@H]1O