アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder
薬剤管理
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 3; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
色
white
溶解性
DMSO: 10 mg/mL
オーガナイザー
Wyeth
SMILES記法
OC1(C2=CC=C(Cl)C=C2)C3=CC=CC=C3C4=NCCN14
InChI
1S/C16H13ClN2O/c17-12-7-5-11(6-8-12)16(20)14-4-2-1-3-13(14)15-18-9-10-19(15)16/h1-8,20H,9-10H2
InChI Key
ZPXSCAKFGYXMGA-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A3(6531) , SLC6A4(6532)
rat ... Htr1a(24473) , Htr2a(29595) , Slc6a3(24898) , Slc6a4(25553)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
M2017-100MG-PW:
M2017-250MG:4548173202204
M2017-BULK:
M2017-100MG:4548173202198
M2017-VAR:
M2017-250MG-PW:
試験成績書(COA)