スキップする
M005
S-(+)-Deprenyl hydrochloride
solid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C13H17N · HCl
CAS番号:
分子量:
223.74
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
form
solid
optical activity
[α]24/D +11.84°, c = 0.1 in H2O(lit.)
color
white
solubility
H2O: soluble
SMILES string
Cl.C[C@@H](Cc1ccccc1)N(C)CC#C
Biochem/physiol Actions
Less active enantiomer of deprenyl.
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)