Merck
L8015
Sigma-Aldrich
Leu-Leu amide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H25N3O2 · HCl
CAS番号:
分子量:
279.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.CC(C)CC(N)C(=O)NC(CC(C)C)C(N)=O
InChI
1S/C12H25N3O2.ClH/c1-7(2)5-9(13)12(17)15-10(11(14)16)6-8(3)4;/h7-10H,5-6,13H2,1-4H3,(H2,14,16)(H,15,17);1H
InChI Key
FEDQBHHEYDUKKJ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L8015-250MG:
L8015-BULK:
L8015-VAR:
L8015-50MG:
試験成績書(COA)