Merck
I5013
Sigma-Aldrich
L-Isoleucine allyl ester p-toluenesulfonate salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H17NO2 · C7H8O3S
CAS番号:
分子量:
343.44
Beilstein:
5201628
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)OCC=C
WGK
WGK 3