Merck
I4397
Supelco
Hydrogen ionophore IV
別名:
ETH 1778, Octadecyl isonicotinate, Proton ionophore IV
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H41NO2
CAS番号:
分子量:
375.59
Beilstein:
5969390
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C24H41NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22-27-24(26)23-18-20-25-21-19-23/h18-21H,2-17,22H2,1H3
InChI Key
VXDJNEIVBJLMMZ-UHFFFAOYSA-N