Merck
I2523
Sigma-Aldrich
D-myo-Inositol 1-monophosphate bis(cyclohexylammonium) salt
from soybean L-α-phosphatidylinositol, ≥93%, lyophilized powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13O9P · 2C6H13N
分子量:
458.48
Beilstein:
3923085
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
由来生物
soybean (L-α-phosphatidylinositol)
アッセイ
≥93%
フォーム
lyophilized powder
不純物
inositol 2-monophosphate, trace
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC1CCCCC1.O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C6H13N.C6H13O9P/c7-6-4-2-1-3-5-6;7-1-2(8)4(10)6(5(11)3(1)9)15-16(12,13)14/h6H,1-5,7H2;1-11H,(H2,12,13,14)/t;1-,2-,3+,4-,5-,6-/m.1/s1
InChI Key
CIDVDWGHBSYGCB-QNNMCHRWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
I2523PROC:
I2523-5MG:
I2523-PH:
I2523-BULK:
I2523-2.5MG:
I2523-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)