強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
免疫原配列
RAGDLFSLDDSEIEDSLTEALEQIKIISSSSDYQTNNNDQAVVEICITRITTAIRETESIEKHAKALVGLWDSCLEHNLRPFGKDEDTPHAKIASDIMSCILQNYNRPPVMALAIPIAVKFLHRGNKELCRNMS
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... VEPH1(79674)
免疫原
アプリケーション
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA026645-100UL:
HPA026645-25UL:
試験成績書(COA)