HPA024504
Anti-NDOR1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
Anti-NADPH-dependent FMN and FAD containing oxidoreductase, Anti-NADPH-dependent diflavin oxidoreductase 1, Anti-Novel reductase 1
サイズを選択してください
¥92,500
出荷予定日2025年4月24日
サイズを選択してください
About This Item
¥92,500
出荷予定日2025年4月24日
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
rat, mouse, human
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
免疫原配列
QPCSMRHLVSHYLDIASVPRRSFFELLACLSLHELEREKLLEFSSAQGQEELFEYCNRPRRTILEVLCDFPHTAAAIPPDYLLD
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NDOR1(27158)
免疫原
アプリケーション
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA024504-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ