HPA022821
Anti-CDC42BPB antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
Anti-AL117209.2, Anti-CDC42-binding protein kinase beta, Anti-CDC42BPB, Anti-DMPK-like beta, Anti-MRCK beta, Anti-Myotonic dystrophy kinase-related CDC42-binding kinase beta, Anti-Myotonic dystrophy protein kinase-like beta, Anti-Serine/threonine-protein kinase MRCK beta
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human, rat, mouse
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
免疫原配列
KSKFSGAVLNVPDTSDNSKKQMLRTRSKRRFVFKVPEEERLQQRREMLRDPELRSKMISNPTNFNHVAHMGPGDGMQVLMDLPLSAVPPSQEERPGPAPTNLARQPPSRNKPYISWPSSGGSEPSVTVPLRSMSDPDQDFDKEPDSDST
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CDC42BPB(9578)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA022821-25UL:
HPA022821-100UL:
試験成績書(COA)