HPA010650
抗TAOK2抗体 ウサギ宿主抗体
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗PSK-1抗体 ウサギ宿主抗体, 抗TAO (Thousand and one amino acid) タンパク質 2抗体 ウサギ宿主抗体, 抗hKFC-C抗体 ウサギ宿主抗体, 抗セリン/スレオニン プロテインキナーゼTAO2抗体 ウサギ宿主抗体, 抗ニワトリホモログC由来キナーゼ抗体 ウサギ宿主抗体, 抗前立腺由来STE20様キナーゼ1抗体 ウサギ宿主抗体
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原配列
SISASSQSSSVNSLADASDNEEEEEEEEEEEEEEEGPEAREMAMMQEGEHTVTSHSSIIHRLPGSDNLYDDPYQPEITPSPLQPPAAPAPTSTTSSARRRAYCRNRD
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TAOK2(9344)
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA010650-100UL:
HPA010650-25UL:
試験成績書(COA)