HPA007669
抗TAOK1抗体 ウサギ宿主抗体
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗STE20様キナーゼ-PSK2抗体 ウサギ宿主抗体, 抗TAO (Thousand and one amino acid) タンパク質1抗体 ウサギ宿主抗体, 抗hKFC-B抗体 ウサギ宿主抗体, 抗セリン/スレオニン プロテインキナーゼTAO1抗体 ウサギ宿主抗体, 抗ニワトリホモログB由来キナーゼ抗体 ウサギ宿主抗体
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
免疫原配列
LSPEAFSHSYPGASGWSHNPTGGPGPHWGHPMGGPPQAWGHPMQGGPQPWGHPSGPMQGVPRGSSMGVRNSPQALRRTASGGRTEQGMSRSTSVTSQISNGSH
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TAOK1(57551)
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA007669-100UL:
HPA007669-25UL:
試験成績書(COA)