Merck
H8508
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ-2-プロパノール
別名:
HFP, ヘキサフルオロイソプロパノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3)2CHOH
CAS番号:
分子量:
168.04
Beilstein:
1841007
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
屈折率
n20/D 1.275 (lit.)
bp
59 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
密度
1.596 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H
InChI Key
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)