Merck
H8291
Sigma-Aldrich
血小板由来成長因子-AA ヒト
PDGF-AA, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
別名:
PDGF−AA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
由来生物
human
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
有効性
≤2000 ng/mL Specific activity ED50
品質
endotoxin tested
分子量
dimer 35-45 kDa (glycosylated)
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤1 EU/μg
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... PDGFA(5154)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PDGF(血小板由来成長因子)は、大部分が間葉由来細胞に存在する主な血清マイトジェンです。平滑筋細胞、内皮細胞、およびマクロファージにおいて発現されます。PDGFは、血小板のα-顆粒に局在化しており、血栓形成において放出されます。ヒト血小板由来PDGFは精製されており、分子量が約30 kDaで、2つの共有結合したサブユニット(A鎖(16 kDa)とB鎖(14 kDa))で構成されるカチオン性糖タンパク質(pI 9.5~10.4)であると報告されています。PDGFは5種類のダイマーとして存在しており、ヘテロダイマーはPDGF-ABとして発生し、ホモダイマーはFDGF-AA、PDGF-BB、PDGF-CC、およびPDGF-DDとして存在します。血小板中では、PDGFの約70%がABダイマーとして存在し、残りのほとんどはBBダイマーとして存在しています。精製ヒトPDGFでは27~31 kDaの範囲でかなりのサイズ不均一性が確認されており、その原因はイソ型の存在、グリコシル化プロセシング、血小板の老化、および精製中の部分的タンパク質分解であると考えられています。
PDGF遺伝子は高度に保存されており、ヒト染色体7p22.3にマップされます。PDGFは、血管内皮増殖因子と構造的・機能的に関連しています。
アプリケーション
血小板由来成長因子-AA(ヒト)は、間葉系幹細胞のSC(シュワン細胞)様細胞へのin vitro分化転換において使用されてきました。
生物化学的/生理学的作用
PDGF(血小板由来増殖因子)は増殖因子として機能するだけでなく、細胞運動を誘発するためのケモタキシス(走化性)にも関与しています。胎盤PDGFレベルの上昇は、妊娠初期の後半と妊娠後期に確認されます。PDGFは創傷治癒とアテローム性動脈硬化に関連しています。PDGFAが媒介するPDGFRa(PDGF受容体a)のリン酸化は、がんと関連する経路を活性化させます。PDGFAは、ヒト肝細胞がんにおいて増殖と転移を誘発することが示唆されています。
創傷修復中のPDGF源には血小板(大部分がPDGF-AB)、平滑筋(PDGF-A)18、単球由来マクロファージ(PDGF-B)19、および内皮細胞(PDGF- B)20があります。PDGFは、正常な胚発生に関与している可能性があります。
精製PDGFは、異なる遺伝子にコードされる2つの異なるPDGF受容体を活性化します。PDGF-AAはα-PDGF受容体にのみ結合しますが、PDGF-ABとPDGF-BBはα-受容体とβ-受容体の両方に結合します。つまり、アルファ受容体はA鎖かB鎖のいずれかに結合し、β-受容体はB鎖にのみ結合します。
調製ノート
HumanKine組み換えヒトPDGF-AAは、ヒトHEK293細胞で発現され、見かけ上の分子量が35 kDaの形成前二量体、40 kDaの成熟前二量体、45 kDaの成熟二量体の混合物です。ジスルフィド結合を有するグリコシル化ホモ二量体です。ヒトHEK293細胞で産生した場合、正しくグリコシル化が行われます。グリコシル化により、細胞増殖培地やその他用途での安定性が得られます。
アナリシスノート
特異的活性は、3T3細胞の増殖の用量依存的な刺激作用によって測定されました。
法的情報
HumanKine is a registered trademark of Proteintech Group, Inc. and Humanzyme, Inc
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
H8291-10UG:
H8291-BULK:
H8291-10UG-PW:
H8291-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Angiogenesis during human extraembryonic development involves the spatiotemporal control of PDGF ligand and receptor gene expression.
Holmgren L. A. R. S., et al.
Development, 113, 749-754 (1991)
Clinical Findings Associated with a De Novo
Partial Trisomy 10p11.22p15.3 and Monosomy 7p22.3
Detected by Chromosomal Microarray Analysis
Kohannim O, et al.
Case Reports in Genetics, 2011 (2011)
Platelet-derived growth factor (PDGF) receptor-α activates c-Jun NH2-terminal kinase-1 and antagonizes PDGF receptor-β-induced phenotypic transformation.
Yu J, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 275.25, 19076-19082 (2000)
Activation of AKT pathway by Nrf2/PDGFA feedback loop contributes to HCC progression
Liu D, et al.
Oncotarget, 7(40), 65389-65402 (2016)
Transdifferentiation of brain-derived neurotrophic factor (BDNF)-secreting mesenchymal stem cells significantly enhance BDNF secretion and Schwann cell marker proteins.
De la Rosa MB, et al.
Journal of Bioscience and Bioengineering, 124.5, 572-582 (2017)