Merck
H4265
Sigma-Aldrich
Hippuryl-D-Lys
別名:
N-Benzoyl-Gly-D-Lys
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H21N3O4
CAS番号:
分子量:
307.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
形状
solid
保管温度
−20°C
SMILES記法
NCCCCC(NC(=O)CNC(=O)c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H21N3O4/c16-9-5-4-8-12(15(21)22)18-13(19)10-17-14(20)11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10,16H2,(H,17,20)(H,18,19)(H,21,22)
InChI Key
LRCZLURYHGISRZ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
H4265-250MG:
H4265-100MG:
H4265-25MG:
H4265-BULK:
試験成績書(COA)