Merck
H0885
Sigma-Aldrich
N-Hexadecyl-L-hydroxyproline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H41NO3
CAS番号:
分子量:
355.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
適合性
suitable for HPLC stationary phase for resolution of racemic α-amino acids
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCN1C[C@H](O)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C21H41NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-22-18-19(23)17-20(22)21(24)25/h19-20,23H,2-18H2,1H3,(H,24,25)/t19-,20+/m1/s1
InChI Key
FDSLJAYOPNMZIY-UXHICEINSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
Devankov, V.A., et al.
Chromatographia, 13, 677-677 (1980)