Merck
GN655162
Greiner CELLSTAR®マルチウェル培養プレート
96 well, TC treated, flat bottom, clear
別名:
Greiner CELLSTAR®マルチウェル培養プレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
物質:
polystyrene
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
polystyrene
無菌性
sterile
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Greiner 655162
Greiner
利用可能性
available only in China
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)