Merck
G9375
Sigma-Aldrich
L-Glutamine t-butyl ester hydrochloride
crystalline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H18N2O3 · HCl
CAS番号:
分子量:
238.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
アッセイ
≥98%
フォーム
crystalline
white
アプリケーション
cell analysis
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.CC(C)(C)OC(=O)C(N)CCC(N)=O
InChI
1S/C9H18N2O3.ClH/c1-9(2,3)14-8(13)6(10)4-5-7(11)12;/h6H,4-5,10H2,1-3H3,(H2,11,12);1H
InChI Key
ZEPNUNKDKQACNC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
L-Glutamine t-butyl ester a C-terminally blocked α amino acid that may be useful in studies of glutamine transport.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G9375-1G:
G9375-VAR:
G9375-BULK:
G9375-5G:
G9375-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)